Learn More
Sperian™ Appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Honeywell™
Appareils respiratoires à usage unique hautement confortables et ergonomiques, sans restriction d’utilisation. Les appareils respiratoires jetables de qualité supérieure Sperian™ Honeywell™ exploitent la technologie de joint souple Willtech™ pour un confort et un ajustement optimaux.
53.74€ - 110.24€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Avec soupape d’expiration | Oui |
Sans latex | Oui |
Matériau (écran facial) | Maille PES, mousse PU, film PU |
Modèle | FFP1D |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11826960
|
Sperian™
1005582 |
Demi-masque filtrant à usage unique |
110.24€
20 pièces |
Expédition estimée: 27-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11801781
|
Sperian™
1005608 |
Demi-masque filtrant à usage unique, plis plats |
53.74€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Vanne d’expiration protégée pour une protection et un confort respiratoire améliorés
- Joint hypoallergénique doté de propriétés d’absorption
- Plaquette de nez préformée et colorée pour gagner du temps
- Grand volume intérieur pour communiquer et respirer facilement
- Sans latex, ni silicone ni PVC
- Protection et confort de l’utilisateur garantis pendant des périodes d’utilisation prolongée
Spécification
Oui | |
Oui | |
FFP1D | |
Oui |
Oui | |
Maille PES, mousse PU, film PU | |
Fil galvanisé enveloppé de polypropylène |