Learn More
Thermo Scientific™ Cônes allongés pour pipette Finntip™
Pour un pipetage précis. La conception de ces pointes est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
106.00€ - 348.00€
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Volume (métrique) | Code couleur | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11762534
|
Thermo Scientific™
9400100 |
Finntip 200 Ext, sans filtre, non stérile, | 200 μl | Jaune | Qualité certifiée |
106.00€
400 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11772534
|
Thermo Scientific™
9400130 |
Finntip 200 Ext, sans filtre, non stérile, rack | 200 μl | Jaune | Qualité certifiée |
301.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11782534
|
Thermo Scientific™
9400133 |
Finntip 200 Ext, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 200 μl | Jaune | Stérile et prêts pour la PCR |
348.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10563231
|
Thermo Scientific™
9401410 |
Finntip 1000 Ext, sans filtre, non stérile, en vrac | 1000 μl | Bleu | Qualité certifiée |
226.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11759855
|
Thermo Scientific™
9401420 |
Finntip 1000 Ext, sans filtre, non stérile, rack | 1000 μl | Bleu | Qualité certifiée |
127.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10306992
|
Thermo Scientific™
9401423 |
Finntip 1000 Ext, Non-avec filtre, Stérile, Rack | 1000 μl | Bleu | Stérile et prêts pour la PCR |
159.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l’intérieur et à l’extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
- Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
- Disponibles stériles ou non stériles
- Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
- Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
- Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
Spécification
Sans filtre | |
FinnTip™ |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.