Learn More
FMC63 scFv, Rabbit anti-Mouse, Polyclonal Antibody, ACROBiosystems
Rabbit Polyclonal Antibody
387.09€ - 2794.30€
Spécification
Antigène | FMC63 |
---|---|
Applications | ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Forme | Powder |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17266210
|
ACROBiosystems
FM3-S93-100UG |
100 μg |
387.09€
100µg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17276210
|
ACROBiosystems
FM3-S93-1MG |
1 mg |
2794.30€
1mg |
Expédition estimée: 23-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Recognizes FMC63 scFv specifically, (recommended for ADA assay) (MALS verified)Spécification
FMC63 | |
Polyclonal | |
Powder | |
RUO | |
Lyophilized from 0.22μm filtered solution in PBS, pH7.4. Normally trehalose isadded as protectant before lyophilization. | |
-20°C | |
Anti-idiotypic Antibodies |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse | |
Primary | |
Recognizes FMC63 scFv specifically |