Learn More
Keystone Cleanroom Products Cleanroom Face Masks, Gamma Irradiated
Gamma irradiated cleanroom facemasks eliminate goggles from fogging and mask slippage. Available with ties, headband, or earloop fastening.
2175.00€ - 2900.00€
Spécification
Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
---|---|
Matériau | SMS |
Dimensions | L |
Stérilité | Stérile |
Dimensions (L x l) | 7 x 4 in |
Code produit | Marque | Fastening Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Fastening Type | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17715299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461AD |
Attaches | Vert |
2175.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17725299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2 |
Bandeau | Bleu |
2660.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17735299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461DEL2AD |
Bandeau | Vert |
2900.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17745299
|
Keystone Cleanroom Products
S-1461ELAD |
Contours d’oreille | Vert |
2510.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Sterile cleanroom face masks
- Certificates of Irradiation and Conformance with each shipment
- Fastening Types: Earloops, Ties, or Headband
Spécification
Masque facial pour salle blanche | |
L | |
7 x 4 in | |
Classe 100/ISO 5 | |
Oui | |
18 cm | |
4 in |
SMS | |
Stérile | |
S-1461 | |
Oui | |
7 in | |
500/Case | |
10 cm |