missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FXYD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | FXYD3 |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815234
|
Proteintech
15853-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805234
|
Proteintech
15853-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FXYD3 belongs to a small family of FXYD-domain containing regulators of Na+/K+ ATPases which share a 35-amino acid signature sequence domain, beginning with the sequence PFXYD, and containing 7 invariant and 6 highly conserved amino acids. This gene encodes a cell membrane protein that may regulate the function of ion-pumps and ion-channels. This gene may also play a role in tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.Spécification
FXYD3 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P59645, Q14802, Q61835 | |
116831, 17178, 5349 | |
FXYD3 Fusion Protein Ag8672 | |
Primary | |
-20°C | |
FXYD3 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
FXYD3, Mammary tumor 8 kDa protein, MAT 8, MAT8, Phospholemman like, PLML | |
Fxyd3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |