Learn More
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000
Excellent champ de vision résultant de la forme trapézoïdale unique. Le filtre à gaz, vapeur et particules 3M utilise une connexion de cartouches de type à baïonnette pour montage sur les masques complets 3M série 6000 et 7907.
Marque: 3M™ 7000030098
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.59400kg
Description
Le système de fixation de filtre à baïonnette unique permet de clipser différents types de filtres afin de garantir une facilité d’utilisation optimale.- Léger, faible résistance respiratoire et bien équilibré lorsqu’il est connecté à un masque
- Offre un excellent champ de vision grâce à sa forme trapézoïdale unique
- Connexion de cartouches de type baïonnette pour montage sur les masques complets 3M série 6000 et 7907
Spécification
Vapeur organique, vapeur de mercure et particules | |
A1 HgP3R | |
Les applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications particulaires. | |
6096 |
EN 14387:2004, A1:2008, homologué CE | |
Filtre anti-particules, vapeur et gaz | |
Masques complets 3M™ 6000 et 3M™ 7907 Series | |
4/paquet |