Learn More
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000 Code produit.: 17039263
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000
Code produit. p-8006578
6098, Filtre anti-particules, vapeur et gaz, AXP3 R, 2 paires
Code nomenclature Nacres: HA.06
Click to view available options
Modèle:
501
6035
6096
6098
Type de produit:
Filtre anti-particules, vapeur et gaz
Fixation pour filtre
Type de filtre:
A1 HgP3R
AXP3 R
FFP3
Conditionnement:
1 paire
2 paires
2 pièces
20 pièces
Code produit. 17039263
Marque: 3M™ 7000021315
Spotlight
Utilisez le code promo 24158 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Excellent champ de vision résultant de la forme trapézoïdale unique. Le filtre à gaz, vapeur et particules 3M utilise une connexion de cartouches de type à baïonnette pour montage sur les masques complets 3M série 6000 et 7907.
Nos filtres légers allient protection et confort. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils sont dotés d’un raccord à baïonnette.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cartouche Vapeur organique à composé unique (point d’ébullition inférieur à 65°C) et particules
Certifications/Conformité EN 14387:2004, A1:2008, homologué CE
Type de filtre AXP3 R
Type de produit Filtre anti-particules, vapeur et gaz
À utiliser avec (application) Les applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications particulaires.
À utiliser avec (équipement) Masques complets séries 3M™ 6000 et 3M™ 7907. (Ne convient pas pour une utilisation avec des demi-masques respiratoires.)
Modèle 6098
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24158
    Expire2025-10-31
    Jours
    42
    Heures
    1
    Minutes
    27
    Secondes
    0
    Hot Deal
    *Cette promotion est ouverte aux clients d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et des Pays-Bas uniquement (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L'offre n'est valable que pour les commandes admissibles reçues par Thermo Fisher Scientific entre le 01.09.2025 et le 31.10.2025 23:59 CEST ou jusqu'à épuisement des stocks de l'offre promotionnelle, selon la première éventualité. Pour bénéficier de la remise, les clients doivent indiquer le code promotionnel spécifié ci-dessus (24158). Il doit être présenté au moment de la commande pour bénéficier de la réduction. Le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. La liste des produits éligibles est disponible sur cette page. L'offre est limitée aux produits éligibles. Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle là où elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, nationales, provinciales ou locales, ou par la politique de l'agence ou de l'institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les articles MBD (Oxoid) ne sont pas éligibles en Irlande et en dehors des pays européens.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Jusqu'à 60% de remise sur une sélection de produits Fisherbrand !
    Code promotionnel: 24168
    Expire2025-09-30
    Jours
    11
    Heures
    1
    Minutes
    27
    Secondes
    0
    Nouvelle offre
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/09/2025 et le 30/09/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Termes et conditions Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000 >