Learn More
3M™ Filtres à particules, vapeur et gaz série 6000
Excellent champ de vision résultant de la forme trapézoïdale unique. Le filtre à gaz, vapeur et particules 3M utilise une connexion de cartouches de type à baïonnette pour montage sur les masques complets 3M série 6000 et 7907.
Marque: 3M™ 7000021315
73.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Nos filtres légers allient protection et confort. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque et sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils sont dotés d’un raccord à baïonnette.Spécification
Vapeur organique à composé unique (point d’ébullition inférieur à 65°C) et particules | |
AXP3 R | |
Les applications industrielles typiques pour les filtres sont les laboratoires et les applications particulaires. | |
6098 |
EN 14387:2004, A1:2008, homologué CE | |
Filtre anti-particules, vapeur et gaz | |
Masques complets 3M™ 6000 et 3M™ 7907 Series | |
32/paquet |