missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GDPD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GDPD2 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843615
|
Proteintech
25074-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833615
|
Proteintech
25074-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Has glycerophosphoinositol inositolphosphodiesterase activity and specifically hydrolyzes glycerophosphoinositol, with no activity for other substrates such as glycerophosphoinositol 4-phosphate, glycerophosphocholine, glycerophosphoethanolamine, and glycerophosphoserine. Accelerates the program of osteoblast differentiation and growth. May play a role in remodeling of the actin cytoskeleton.Spécification
GDPD2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q9ESM6, Q9HCC8 | |
54857, 71584 | |
GDPD2 Fusion Protein Ag18377 | |
Primary | |
-20°C | |
GDPD2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GDE3, GDPD2, OBDPF | |
GDPD2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |