Learn More
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse T1
Code nomenclature Nacres: NC.54
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
Description
NucleoSpin™ Tissue est conçu pour la purification rapide d’ADN génomique très pur à partir d’échantillons de tissus, de queues de souris, de bactéries, de levures, d’échantillons de médecine légale et d’échantillons cliniques. Jusqu’à 35 μg d’ADN génomique très pur peuvent être préparés (rendements typiques des tissus ou des cellules : 15 à 25 μg). L’ADN obtenu peut être utilisé directement pour la PCR*, le transfert Southern ou tout type de réaction enzymatique. Avec la méthode NucleoSpin™ Tissue, la lyse est obtenue par incubation des échantillons dans une solution contenant du SDS et de la protéinase K à 56°C. Les conditions appropriées pour la fixation de l’ADN à la membrane de silice des colonnes NucleoSpin™ Tissue sont obtenues en ajoutant de grandes quantités d’ions chaotropiques (tampon B3) ainsi que de l’éthanol au lysat. Le processus de liaison est réversible et spécifique aux acides nucléiques. Les contaminations sont éliminées par un lavage efficace. L’ADN génomique pur est finalement élué dans des conditions de faible force ionique dans un tampon d’élution légèrement alcalin et est prêt pour des réactions ultérieures. Composants du kit : Colonnes NucleoSpin™ Tissue, tubes de prélèvement de 2 ml, tampons, protéinase K. Pour plus d’informations sur ce produit, veuillez contacter le service clientèle.
- Technologie à membrane de silice
- Taille de l’échantillon : jusqu’à 25 mg pour les tissus ou 107 cellules
- Rendement : jusqu’à 35 μg d’ADN génomique
- Volume d’élution : 60 μl à 100°μl
- Capacité de liaison : 60 μg
- Temps de préparation : 20 min/4 à 6 préparations
- Format : Mini-colonnes de centrifugation
- Les colonnes de centrifugation peuvent être fermées – sans contamination croisée
- Aucune utilisation de solvants organiques
- Acides nucléiques très purs adaptés à toutes les applications courantes en aval Extraction totale d’ADN possible à partir de : Tissus (par exemple queues de souris) ; cellules (par exemple bactéries) ; échantillons cliniques (selles, urine, échantillons de biopsie) ; échantillons de médecine légale (taches de sang séché, cheveux, écouvillons buccaux, filtres à cigarettes).
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lysis Buffer T1 |
À utiliser avec (application) | Genomic DNA Isolation |
Quantité | 25 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Tampon de lyse T1 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu