Learn More
GIT1 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GIT1 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844765
|
Proteintech
26247-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16834765
|
Proteintech
26247-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
N-myristoyltransferase (NMT) catalyzes the reaction of N-terminal myristoylation of many signaling proteins. It transfers myristic acid from myristoyl coenzyme A to the amino group of a protein′s N-terminal glycine residue. Biochemical evidence indicates the presence of several distinct NMTs, varying in apparent molecular weight and /or subcellular distribution. The predicted 498-amino acid of human NMT2 protein shares 77% and 96% sequence identity with human NMT1 and mouse Nmt2 comprise two distinct families of N-myristoyltransferases.Spécification
GIT1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat | |
Q9Y2X7, Q9Z272 | |
28964, 83709 | |
GIT1 Fusion Protein Ag24648 | |
Primary | |
-20°C | |
GIT1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ARF GAP GIT1, CAT 1, CAT1, GIT1, GRK interacting protein 1 | |
GIT1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |