missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GLO1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GLO1 |
---|---|
Concentration | 1.2 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814194
|
Proteintech
15140-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16804194
|
Proteintech
15140-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis and formation of S-lactoyl-glutathione from methylglyoxal condensation and reduced glutathione. Glyoxalase I is linked to HLA and is localized to 6p21.3-p21.1, between HLA and the centromere.Spécification
GLO1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q04760, Q6P7Q4, Q9CPU0 | |
109801, 2739, 294320 | |
GLO1 Fusion Protein Ag7314 | |
Primary | |
-20°C | |
GLO1 |
1.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Aldoketomutase, GLO1, GLOD1, Glx I, GLYI, glyoxalase I, Ketone aldehyde mutase, Lactoylglutathione lyase, Methylglyoxalase | |
Glo1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |