missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GNAI2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | GNAI2 |
---|---|
Concentration | 0.32 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16848013
|
Proteintech
11136-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16838013
|
Proteintech
11136-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is an alpha subunit of guanine nucleotide binding proteins (G proteins). The encoded protein contains the guanine nucleotide binding site and is involved in the hormonal regulation of adenylate cyclase. Several transcript variants encoding different isoforms have been detected for this gene, but the full-length nature of only two are known so far.Spécification
GNAI2 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
P04897, P04899, P08752 | |
14678, 2771, 81664 | |
GNAI2 Fusion Protein Ag1597 | |
Primary | |
-20°C | |
GNAI2 |
0.32 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GIP, GNAI2, GNAI2B, H_LUCA15.1, H_LUCA16.1 | |
Gnai2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |