missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gp100 / PMEL17 / SILV Rabbit, Clone: PMEL/1825R, enQuireBio™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio 6490-RBM5-P1

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15950868

  • 485.00€ / 100µg
Expédition estimée: 28-06-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

gp100 / PMEL17 / SILV
Cytoplasmic
PMEL/1825R
Unconjugated
NP_001307051
Rabbit
90-100kDa
Protein A/G Purified
RUO
6490
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
SILV
Recombinant full-length human SILV protein
SK-MEL-28 cells or Melanoma
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions