missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
gp100 / PMEL17 / SILV Rabbit, Clone: PMEL/1825R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | gp100 / PMEL17 / SILV |
---|---|
Clone | PMEL/1825R |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15950868
|
EnquireBio
6490-RBM5-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15940868
|
EnquireBio
6490-RBM5-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
gp100 / PMEL17 / SILV | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
6490 | |
Recombinant full-length human SILV protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90-100kDa |
PMEL/1825R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001307051 | |
SILV | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
SK-MEL-28 cells or Melanoma |