Learn More
Hanna Instruments™ Ensembles de réactifs de dureté, pour les tests colorimétriques de l’eau
Permettent aux utilisateurs d’obtenir des mesures colorimétriques rapides et précises. Les ensembles de réactifs pour la dureté Hanna Instruments™ pour les tests colorimétriques de l’eau, sont des solutions prémesurées de haute qualité pour une utilisation avec des instruments de paillasse et/ou portatifs Hanna.
101.00€ - 373.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de tests | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Nbre de tests | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11705593
|
Hanna Instruments™
HI9373501 |
Détermination de la plage moyenne de dureté totale | 100 | 200 à 500 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3 |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10060921
|
Hanna Instruments™
HI9373501 |
Détermination de la plage moyenne de dureté totale | 100 | 200 à 500 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3 |
109.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10459202
|
Hanna Instruments™
HI93720-01 |
Calcium Hardness determination | 100 | Dureté du calcium de 0,00 à 2,70 mg/l |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11773363
|
Hanna Instruments™
HI9375201 |
Détermination de la dureté du calcium et du magnésium à une plage élevée | Dureté de 50 Ca et dureté de 50 Mg (100 au total) | Dureté du calcium de 0 à 400 mg/l, dureté du magnésium de 0 à 150 mg/l |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11713263
|
Hanna Instruments™
HI9372003 |
Détermination de la dureté du calcium | 300 | Dureté du calcium de 0,00 à 2,70 mg/l |
373.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11753323
|
Hanna Instruments™
HI937350 |
Détermination de la dureté totale à plage faible, moyenne et élevée | 100 | 0 à 250 mg/l, 200 à 500 mg/l ou 400 à 750 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11783363
|
Hanna Instruments™
HI93735-00 |
Détermination de la dureté totale à une plage faible | 100 | 0 à 250 mg/l sous forme de dureté totale de CaCO3 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Ces réactifs de haute qualité sont conçus pour suivre les méthodes de test acceptées pour la détermination colorimétrique de divers paramètres de dureté de l’eau. En ajoutant simplement les réactifs à l’échantillon comme indiqué, une réaction se produit et un instrument de mesure compatible peut être utilisé pour déterminer la concentration à partir de la couleur produite.
- Des ensembles de réactifs sont disponibles pour la détermination des éléments suivants :
- Dureté du calcium (à l’aide de réactifs liquides ou en poudre)
- Dureté du calcium et du magnésium (gamme élevée)
- Magnésium et dureté totale
- Dureté totale (gamme basse, moyenne et/ou élevée)
- Réactifs d’analyse de l’eau préfabriqués et prémesurés pour faciliter l’utilisation
- Préparés avec des produits chimiques de haute pureté fabriqués dans l’installation de pointe de Hanna
- Clairement marqués avec la date d’expiration et le numéro de lot sur chaque sachet et flacon pour la traçabilité
Spécification
1 Set | |
Kit d’analyse de l’eau |