missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HNRNPA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HNRNPA3 |
---|---|
Concentration | 0.63 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803695
|
Proteintech
25142-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893685
|
Proteintech
25142-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
HNRPA3 contains 2 RRM (RNA recognition motif) domains and plays a role in cytoplasmic trafficking of RNA. It binds to the cis-acting response element, A2RE and may be involved in pre-mRNA splicing.Spécification
HNRNPA3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P51991, Q8BG05 | |
220988, 229279 | |
HNRNPA3 Fusion Protein Ag18248 | |
Primary | |
-20°C | |
HNRNPA3 |
0.63 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
2610510D13Rik, D10S102, FBRNP, hnRNP A3, HNRNPA3, HNRPA3 | |
HNRNPA3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |