missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HTR5A Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | HTR5A |
---|---|
Concentration | 550 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17271396
|
Proteintech
28221-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17261396
|
Proteintech
28221-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The HTR5A antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody to a recombinant protein of human HTR5A. This antibody recognizes human, mouse antigen. The HTR5A antibody has been validated for the following applications: IHC,ELISA analysis.
Spécification
HTR5A | |
Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
3361 |
550 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse | |
Primary |