missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human HLA-DR Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
248.00€ - 555.00€
Spécification
| Antigène | HLA-DR |
|---|---|
| Clone | 1083110 |
| Dilution | Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 1 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Multiplex |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30226439
|
R&D Systems
MAB11555-SP |
25 μg |
248.00€
25µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30226438
|
R&D Systems
MAB11555-100 |
100 μg |
555.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
HLA-DR Monoclonal antibody specifically detects HLA-DR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Simple Western,Multiplex ImmunofluorescenceSpécification
| HLA-DR | |
| Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 20 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 1 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. | |
| FLJ51114, histocompatibility antigen HLA-DR alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DR alpha chain, HLADR, HLA-DRA, HLA-DRA1, major histocompatibility complex, class II, DR alpha, MHC cell surface glycoprotein, MHC class II antigen DRA, MHC Class II DR, MLRW | |
| Synthetic Peptide, Accession # P01903 | |
| Primary | |
| Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration. |
| 1083110 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Simple Western, Multiplex | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01903 | |
| 3122 | |
| Not Available | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit