Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile HyFlex™ série 11-500
Conçus pour des applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une protection contre les coupures légères ou d’une isolation contre la chaleur ou les débris métalliques en fusion volants.
Marque:  Ansell 11500070
13.96 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.40500kg
Code produit. 11746414
  • 132.00€ / 12 paires
En stock
Description
  • Parfaits pour les opérations d’assemblage et d’entretien impliquant la manipulation d’outils et de matériaux pointus et à bords tranchants
  • La couche en Kevlar™ anti-coupures extensible offre un ajustement confortable et une protection contre les entailles indésirables et l’abrasion
  • Le revêtement en mousse de nitrile de couleur noire au niveau de la paume de la main et des bouts des doigts permet de chasser l’huile de la surface des gants
  • Manchette longue pour une protection supplémentaire contre les coupures autour du poignet
  • Jaune
Spécification
Spécification
ANSI 3
Maille
Mousse de nitrile
ANSI A2
Gants résistants aux coupures
EN 388:3231B, EN 388:3231
Maille
HyFlex™ 11-500
19,8 cm
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III
Nitrile
Noir, Jaune
Oui
7
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux
Nylon, Lycra™, fibre d’aramide
7,8 in