Learn More
Ansell Gants de poids moyen en nitrile HyFlex™ série 11-500
Conçus pour des applications sèches ou légèrement huileuses où les travailleurs ont besoin d’une protection contre les coupures légères ou d’une isolation contre la chaleur ou les débris métalliques en fusion volants.
Marque: Ansell 11500080
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
- Parfaits pour les opérations d’assemblage et d’entretien impliquant la manipulation d’outils et de matériaux pointus et à bords tranchants
- La couche en Kevlar™ anti-coupures extensible offre un ajustement confortable et une protection contre les entailles indésirables et l’abrasion
- Le revêtement en mousse de nitrile de couleur noire au niveau de la paume de la main et des bouts des doigts permet de chasser l’huile de la surface des gants
- Manchette longue pour une protection supplémentaire contre les coupures autour du poignet
- Jaune
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 2.
Spécification
ANSI 3 | |
Maille | |
Noir, Jaune | |
Oui | |
8 | |
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux | |
Nylon, Lycra™, fibre d’aramide | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
Gants résistants aux coupures | |
EN 388:3231B, EN 388:3231 | |
Maille | |
11-500 8 205576 | |
7,8 in |