Learn More
Ansell Gants industriels à usage d’intensité moyenne HyFlex™ 11-500
Industrial gloves offer comfort and a sure grip. Ideal for dry or slightly oil applications where workers need light cut protection.
97.20€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III |
Structure | Maille |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Noir, Jaune |
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur de manchette de gant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Couleur de manchette de gant | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11776643
|
Ansell
11500060 |
6 | Violet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11756643
|
Ansell
11500100 |
10 | Noir |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Ideal for assembly and maintenance operations involving handling of sharp-edged and pointed tools and materials
- Cut-resistant stretch Kevlar™ liner provides comfortable fit and protection from nuisance nicks and abrasion
- Black foam nitrile coating on palm and fingertips channels oil away from glove surface
- Extended cuff for extra cut protection around wrist
- Yellow
Spécification
ANSI 3 | |
Maille | |
Noir, Jaune | |
Oui | |
Gants résistants aux coupures | |
Automobile, machines et matériel, fabrication de métaux | |
Nylon, Lycra™, fibre d’aramide | |
7,8 in |
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 ; Catégorie III | |
Mousse de nitrile | |
ANSI A2 | |
Fibre d’aramide DuPont™ Kevlar™ | |
EN 388:3231B, EN 388:3231 | |
Maille | |
HyFlex™ 11-500 | |
19,8 cm |