Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil™ APS-2, granulométrie de 5 μm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Analysez les sucres grâce à cette phase aminopropyle polyvalente des colonnes HPLC Thermo ScientificTM HypersilTM APS-2.
Les phases stationnaires Hypersil sont considérées comme une norme dans l’industrie en matière de méthodes HPLC. Ayant fait leurs preuves comme outils analytiques efficaces, les phases Hypersil classiques sont bien établies et référencées dans les méthodes HPLC. Leur qualité est garantie par une fabrication conforme aux Directives qualité ISO 9001-2000.
Pour les séparations plus complexes nécessitant des performances chromatographiques améliorées, utilisez les colonnes Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM Amino comme alternative.
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Également disponible en 10 μm. Pour plus d’informations, contactez votre Service Client.
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 4,0 mm |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 250 mm |
Pression max. | 5800 psi (400 bars) |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2,5 à 8 |
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 170 m²/g |
Température | 60°C |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.