Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP Code produit.: 10642864
Expédition estimée: 06-10-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Code produit. 10642864 Tous les produits Thermo Scientific Produits
100 mm, 4,6 mm, 3 μm, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Granulométrie:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
4 pièces
Code produit. 10642864
Marque: Thermo Scientific™ 25403104630
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
À utiliser pour l’analyse de mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés, y compris de pesticides.
Analysez des mélanges difficiles à résoudre de composés halogénés et de composés polaires non halogénés au moyen de colonnes HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ PFP (pentafluorophényl). Ces colonnes offrent une sélectivité alternative aux colonnes C18 dans les applications en phase inverse avec une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
Sélectivité unique
  • Augmentation de la rétention et de la sélectivité des isomères de position des composés halogénés
  • Excellente analyse sélective des composés non halogénés et notamment, des composés polaires contenant des groupes hydroxyle, carboxyle, nitro ou d’autres groupes polaires
  • Séparation efficace de mélanges difficiles contenant des composés halogénés et polaires étroitement apparentés
L’introduction d’un groupe fluoré dans la phase stationnaire est à l’origine de changements considérables dans les interactions soluté-phase stationnaire et augmente la sélectivité et la rétention.
À propos des colonnes HPLC de la gamme Hypersil GOLD
Relevez les défis de la chromatographie moderne avec ces colonnes à la pointe de la technologie qui offrent des performances exceptionnelles et des séparations homogènes. Douze chimies différentes sont disponibles, de sorte que vous pouvez optimiser les séparations et maximiser la productivité. Bénéficiez d’exceptionnelles formes de pic en phase inverse, d’échange d’ions, de chromatographie HILIC ou en phase normale.
  • Excellente symétrie de pics
  • Pics étroits pour une excellente efficacité
  • Sensibilité accrue et résolution améliorée
  • Reproductibilité exceptionnelle pour une chromatographie fiable, colonne après colonne
  • Solutions de criblage à haut débit
  • Granulométries de 1,9, 3 et 5 µm pour tous vos besoins de séparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4,6 mm
À utiliser avec HPLC
Longueur (métrique) 100 mm
Pression max. 5800 psi (400 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 175 Å
Surface spécifique 220 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L43
Phase stationnaire PFP (pentafluorophénylpropyl)
Gamme de produits Hypersil GOLD
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 8 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Hypersil GOLD™ PFP >