Learn More
Étalon multi-élément (23 éléments) ICP, ICP-MS dans 5 % d’acide nitrique (HNO3) et 0,2 % d’acide fluorhydrique (FH), Reagecon Code produit.: 11449079
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Étalon multi-élément (23 éléments) ICP, ICP-MS dans 5 % d’acide nitrique (HNO3) et 0,2 % d’acide fluorhydrique (FH), Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11449079 Tous les produits Reagecon Produits
100 ml, 100mL
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 11449079
Marque: Reagecon ICP23A20
Fabriqués à partir de métaux ou de sels ultra-purs dosés par titration et ICP-MS avant leur fabrication
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de -196 à + 1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides distillés triples et de flacons pré-nettoyés à triple lessivage.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l’aide de matériaux de référence certifiés (CRM) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
  • DescriptionConcentration
    Arsenic (As)100 μg/ml (ppm)
    Béryllium (Be)100 μg/ml (ppm)
    Calcium (Ca)100 μg/ml (ppm)
    Cadmium (Cd)100 μg/ml (ppm)
    Cobalt (Co)100 μg/ml (ppm)
    Chrome (Cr)100 μg/ml (ppm)
    Cuivre (Cu)100 μg/ml (ppm)
    Fer (Fe)100 μg/ml (ppm)
    Lithium (Li)100 μg/ml (ppm)
    Magnésium (Mg)100 μg/ml (ppm)
    Manganèse (Mn)100 μg/ml (ppm)
    Molybdène (Mo)100 μg/ml (ppm)
    Nickel (Ni)100 μg/ml (ppm)
    Phosphore (P)100 μg/ml (ppm)
    Plomb (Pb)100 μg/ml (ppm)
    Antimoine (Sb)100 μg/ml (ppm)
    Sélénium (Se)100 μg/ml (ppm)
    Étain (Sn)100 μg/ml (ppm)
    Strontium (Sr)100 μg/ml (ppm)
    Titane (Ti)100 μg/ml (ppm)
    Thallium (Tl)100 μg/ml (ppm)
    Vanadium (V)100 μg/ml (ppm)
    Zinc (Zn)100 μg/ml (ppm)
Spécification
Description Matrix: 5% HNO₃, 0.2% HF
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Multi-element
Forme physique Liquide
Concentration 100 µg/mL of each element
Technique ICP, ICP-MS, AA, IC, XRF et autres techniques de mesure des cations, ICP-MS, AA, Ion Chromatography, XRF, Cation Measurement
Élément Multi-element
Quantité 100 ml
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lotICP232025B1 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/08/2025 Code produitICP23A20
Numéro de lotICP232022H1 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/06/2023 Code produitICP23A20
Numéro de lotICP232021C1 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2022 Code produitICP23A20
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • ICP MULTIELEMENT STANDARD
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, hydrochloric aicd, hydrofluoric acid, cobalt chloride
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Étalon multi-élément (23 éléments) ICP, ICP-MS dans 5 % d’acide nitrique (HNO3) et 0,2 % d’acide fluorhydrique (FH), Reagecon >