missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Integrin beta-6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Integrin beta-6 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16811305
|
Proteintech
21703-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16801305
|
Proteintech
21703-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ITGB6 (Integrin alpha-V/beta-6) is a receptor for fibronectin and cytotactin. It recognizes the sequence R-G-D in its ligands. Internalization of integrin alpha-V/beta-6 via clathrin-mediated endocytosis promotes carcinoma cell invasion.Spécification
Integrin beta-6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P18564, Q6AYF4, Q9Z0T9 | |
16420, 311061, 3694 | |
Integrin beta-6 Fusion Protein Ag16319 | |
Primary | |
-20°C | |
ITGB6 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Integrin beta 6, integrin, beta 6, ITGB6 | |
Itgb6 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |