Learn More
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit with One Shot™ Mach1™-T1R E. coli and PureLink™ Kit
Description
Includes
Vecteur pCR8 / GW / TOPO, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR, E. coli chimiquement compétentes TOP10, E. coli S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19. Le kit pour minipréparation PureLink Quick Plasmid contient du tampon de resuspension, de la RNase A, du tampon de Lyse, du tampon de précipitation, du tampon de lavage, du tampon TE, des colonnes de centrifugation et des tubes de lavage et de récupération.
- Le vecteur pCR™8 TOPO TA contient un MCS minimal, donc séquence plus d’insert et moins de vecteur
- Sites brevetés att, vecteur pCR™8 est le moyen le plus simple de créer un clone d’entrée ; ce qui facilite l’accès, par le biais du clonage par recombinaison Gateway, à toute une série de vecteurs d’expression en évitant le sous-clonage fastidieux. Vous gagnez ainsi un temps de recherche précieux
- Le kit pCR™8 / GW / TOPO TA Cloning est doté d’E. coli à croissance rapide qui réduit le temps de clonage
- Saillies 3’-T pour une ligature directe des produits PCR amplifiés par Taq
- Séquençage de sites d’amorce dans 55 bp du site d’insertion
- Gène de résistance à la spectinomycine pour une sélection fiable dans E. coli
- Sites EcoR I flanquant le site d’insertion du produit PCR, pour une excision simple des inserts
Clonage, clonage Gateway, clonage PCR
Spécification
Spécification
Méthode de clonage | TOPO™ avec Gateway™ |
Contenu et stockage | Vecteur pCR™8 / GW / TOPO™, dNTP, solution saline, eau stérile, amorces de séquençage Gateway sens et antisens, modèle de contrôle et amorces pour PCR ; E. coli chimiquement compétent One Shot™ TOP10, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle pUC19. Le kit pour minipréparation PureLink™ Quick Plasmid contient du tampon de resuspension, de la RNase A, du tampon de lyse, du tampon de précipitation, du tampon de lavage, du tampon TE, des colonnes de centrifugation et des tubes de lavage et de récupération. Conserver tous les composants du kit PureLink™ à température ambiante. Stockez les cellules d’E. coli One Shot™ à -80°C. Conserver tous les autres composants à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
Nbre de réactions | 20 preps |
Gamme de produits | One Shot™ |
Type de produit | Kits de clonage TA |
Quantité | 20 préparations |
Vecteur | pCR |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Documents
Product Information
Manuals
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Achetez 3 produits identiques et payez-en 2
Offre à durée limitée sur les produits essentiels pour les sciences de la vieCode promotionnel: 24113Expire: 2025-09-19
Nouvelle offre En savoir plus