Learn More
Invitrogen™ ADN polymérase Taq Platinum™, haute fidélité
Idéal pour l’amplification de fragments d’ADN lorsque des rendements élevés et une amplification robuste sont nécessaires
409.00€ - 9480.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Faible |
Polymérase | ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq |
Vitesse de réaction | Standard |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Includes: La haute fidélité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq (20 μl, à 5 U/μl) est fournie avec un flacon 10X de tampon haute fidélité [600 mM de Tris-SO4 (pH 8,9), 180 mM (NH4)2SO4] (1,25 ml) et un flacon de 50 mM de MgSO4 (1 ml).
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10524253
|
Invitrogen™
11304011 |
100 réactions |
409.00€
100 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665783
|
Invitrogen™
11304029 |
500 réactions |
1740.00€
500 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10675783
|
Invitrogen™
11304102 |
5000 réactions |
9480.00€
5000 réactions |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La haute fidélité est fournie par un mélange d’ADN polymérase Platinum Taq et de polymérase à activité corrective (activité d’exonucléase 3´ → 5´) de l’espèce Pyrococcus GB-D. La spécificité de la PCR est améliorée par l’incorporation de la technologie Platinum à “démarrage à chaud” automatique.
- Fidélité : haute fidélité plus de six fois supérieure à l’ADN polymérase Taq
- Taille des amplicons : amplification de fragments jusqu’à 15 kb
- Confort : assemblage de réaction à température ambiante
- Applications : amplification d’ADN provenant de modèles génomiques, viraux et plasmides complexes ; et RT-PCR
- Une unité de l’ADN polymérase Platinum™ Taq haute fidélité représente la quantité d’enzyme requise pour incorporer 10 nmol de désoxyribonucléotide dans l’ADN en 30 minutes à 74°C
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), PCR haute fidélité, PCR à démarrage rapide, PCR à long fragment, analyse de méthylation, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche d’ARN non codant et épigénétique, séquençage de Sanger, accessoires et technologie de séquençage de Sanger, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Amorce-sonde | |
ADN polymérase haute fidélité Platinum Taq | |
Glace carbonique | |
6 X | |
Composants séparés |
Faible | |
Standard | |
Clonage, High-fidelity PCR | |
Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée | |
20 kb ou moins |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.