Learn More
Micronova™ Stylos et marqueurs pour salle blanche
Les stylos et marqueurs pour salles blanches sont dotés d’une encre à base d’alcool à séchage rapide, permanente et non toxique, résistante à la décoloration et à l’eau. Écrivez sur des consommables jetables, des surfaces froides ou humides ou des sacs en plastique. Ne bavera pas sur du verre, du métal ou de la porcelaine réutilisable, mais peut être frotté
49.35€ - 167.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Matériau du couvercle | HDPE |
Largeur (impériale) | 0.5 in. |
Largeur (métrique) | 1.27 cm |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12837053
![]() |
Micronova™
PEN-20IR |
Noir | 6 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
62.30€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
15387863
![]() |
Micronova™
PEN-20IRDB |
Noir | 6 in | Conditionnés dans un emballage double, 12 par sachet (boîte) |
86.40€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
13177726
|
Micronova™
PEN-25IR |
Noir | 7 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
13157726
![]() |
Micronova™
PEN-22IR |
Bleu | 6 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
49.35€
12 pièces |
Expédition estimée: 14-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
13197726
|
Micronova™
PEN-26IR |
Bleu | 7 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
132.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
13167726
|
Micronova™
PEN-23IR |
Rouge | 6 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
94.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
13107736
|
Micronova™
PEN-27IR |
Rouge | 7 in | Conditionnement individuel, 4 par sachet double, 12 par sachet triple (boîte) |
132.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-03-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
Encre résistante à la décoloration et à l’eau
- Noirs
- Pointe fine
- Irradiés
Spécification
HDPE | |
0.5 in. | |
Non autoclavable | |
0.5 in. | |
Non | |
8 x 8 x 8 in. | |
Pointe fine de 1,0 mm |
HDPE | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Conditionnement individuel, 4 par double sachet, 12 par troisième sachet (boîte) | |
Stérile |