Learn More
GPE Scientific™ Vanne RMN J Young avec tube fixé
GPE Scientific™ La vanne RMN J Young avec tube fixé vous permet de manipuler votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
85.10€ - 106.00€
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15854874
|
GPE Scientific™
S-5-200-JY-7-YELLOW |
200 MHz | 7 po |
85.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15864874
|
GPE Scientific™
S-5-200-JY-8-YELLOW |
200 MHz | 8 po |
86.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15874874
|
GPE Scientific™
S-5-500-JY-7-YELLOW |
500 MHz | 7 po |
103.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15884874
|
GPE Scientific™
S-5-500-JY-8-YELLOW |
500 MHz | 8 po |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Manipulez votre échantillon RMN sans sceller les tubes à la flamme.
- Le joint torique recouvert de téflon élimine les incompatibilités des matériaux.
- L’ensemble en téflon entièrement sans graisse signifie que le tube est facile à utiliser et à démonter pour le nettoyage.
- Comprend un joint femelle pour une fixation rapide sur votre rack à vide.
- Piston jaune
- Pression négative / vide élevé.
- Fuite testée à 10-9 mbar litres/s.
- Pression positive interne 5 bar, 72 psi
Spécification
Vanne RMN de 5 mm |