missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIAA0430 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 25233-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16833805

  • 399.00€ / 150µL
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This gene encodes a putative peroxisomal protein that appears to be conserved across Euteleostomi. In humans, it may be autoantigenic.
Spécification

Spécification

KIAA0430
Polyclonal
Unconjugated
MARF1
MARF1, A 362G6.1, KIAA0430, Limkain b1, LKAP
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
223989, 9665
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8BJ34, Q9Y4F3
MARF1
MARF1 Fusion Protein Ag18905
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions