Learn More
KIAA0430 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KIAA0430 |
---|---|
Concentration | 0.31 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843805
|
Proteintech
25233-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833805
|
Proteintech
25233-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a putative peroxisomal protein that appears to be conserved across Euteleostomi. In humans, it may be autoantigenic.Spécification
KIAA0430 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BJ34, Q9Y4F3 | |
223989, 9665 | |
MARF1 Fusion Protein Ag18905 | |
Primary | |
-20°C | |
MARF1 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MARF1, A 362G6.1, KIAA0430, Limkain b1, LKAP | |
MARF1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |