Learn More
DWK Life Sciences Éprouvettes graduées avec butoirs Kontes™ KimCote™
Calibrated “To Deliver”
131.58€ - 530.40€
Spécification
Type de base | Hexagonal |
---|---|
Étalonnage | To Deliver |
Certifications/Conformité | ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I |
Class | A |
Type | Graduated Cylinder |
Includes: Bumpers
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11767959
|
DWK Life Sciences
KC20028W-250 |
250 mL | 2 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11757959
|
DWK Life Sciences
KC20028W-100 |
100 mL | 1 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11797959
|
DWK Life Sciences
KC20028W1000 |
1000 mL | 10 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12833147
|
DWK Life Sciences
KC20028W-500 |
500 mL | 5 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11707969
|
DWK Life Sciences
KC20028W2000 |
2000 mL | 20 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Éprouvette graduée classe A gainée anti-choc• Graduation indélébile émaillée blanche facile à lire
• Pied hexagonal stable
• Haute protection contre les chocs
• Eprouvette en verre borosilicaté gainé synthétique autoclavable à 121°C
• Livré avec bague anti-choc
• Eprouvette gainée Kimcote (TM)
Informations sur la commande
These items come one per case.
Spécification
Hexagonal | |
ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I | |
Graduated Cylinder | |
Round | |
Bumper Guard, Ground Base | |
Autoclavable |
To Deliver | |
A | |
White | |
Borosilicate Glass | |
Single |