Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM rectangulaires Kimble™ Kontes™
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu’à 20 x 20 cm
302.00€ - 461.00€
Specifications
Type | Cuve de développement |
---|---|
Forme | Rectangulaires |
Longueur (impériale) | 4 po |
Longueur (métrique) | 10,16 cm |
Largeur (impériale) | 11,75 in |
Product Code | Brand | Type de bouchon | Type | Profondeur (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Type de bouchon | Type | Profondeur (impériale) | Price | Quantity & Availability | |||
11738482
|
DWK Life Sciences
416180-0000 |
Étalon | Cuve de développement | 10,75 in |
302.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12776728
|
DWK Life Sciences
416190-0000 |
Couvercle à loquet | Cuve de développement | 10,75 in |
432.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12766728
|
DWK Life Sciences
4161850000 |
Antidérapant | Cuve de développement | 10,47 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Cuves en verre moulé pour le développement de plaques CCM de toutes tailles jusqu'à 20 x 20 cm
- Cuves : K416180-0000, K416185-0000, K416190-0000
- Couvercles : K416181-0000, K416186-0000
Specifications
Cuve de développement | |
4 po | |
11,75 in |
Rectangulaires | |
10,16 cm | |
29,8 cm |