Learn More
Kir7.1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène Kir7.1
Concentration 0.13 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16830494
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12657-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
16820494
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
12657-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
Inward rectifier potassium channels are characterized by a greater tendency to allow potassium to flow into the cell rather than out of it. Their voltage dependence is regulated by the concentration of extracellular potassium; as external potassium is raised, the voltage range of the channel opening shifts to more positive voltages. The inward rectification is mainly due to the blockage of outward current by internal magnesium. KCNJ13 has a very low single channel conductance, low sensitivity to block by external barium and cesium, and no dependence of its inward rectification properties on the internal blocking particle magnesium.
Spécification
Spécification
Kir7.1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O60928
3769
Kir7.1 Fusion Protein Ag3327
Primary
-20°C
KCNJ13
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
KCNJ13, KIR1.4, Kir7.1, SVD
KCNJ13
IgG
Antigen Affinity Chromatography