Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants à revêtement en latex KleenGuard™ G40
Les gants à revêtement en latex KleenGuard G40 offrent une excellente durabilité sur le lieu de travail industriel et disposent d’un procédé de revêtement en latex de polycoton pour produire des protéines de latex plus faibles.
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 97274
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Alert:
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Description
- Les gants offrent une grande durabilité dans un milieu de travail industriel
- Le procédé de revêtement en latex de poly-coton produit des protéines de latex plus faibles
- La texture en latex gaufré améliore la préhension
- Face externe en coton perméable à l’air pour un confort accru
- Idéal pour la maçonnerie, la construction et la maintenance générale
- Gants droits et gauches dédiés pour un ajustement sûr et serré
Spécification
Latex gaufré | |
Entièrement texturés | |
Mélange coton / polyester | |
2XL | |
Noir | |
G40 | |
25,5 cm |
Gris | |
Spécifique | |
Gants sans coutures | |
Maçonnerie, maintenance générale et construction | |
Maille | |
10 po |