Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants à revêtement en latex KleenGuard™ G40
Les gants à revêtement en latex KleenGuard G40 offrent une excellente durabilité sur le lieu de travail industriel et disposent d’un procédé de revêtement en latex de polycoton pour produire des protéines de latex plus faibles.
42.90€
Spécification
Coating Material | Latex gaufré |
---|---|
Couleur | Gris |
Finition externe | Entièrement texturés |
Hand | Spécifique |
Matériau | Mélange coton / polyester |
Alert:
Ces produits contiennent du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consulter les politiques de l’établissement relatives à l'utilisation de ces produits.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11730674
|
Kimberly-Clark Professional™
97270 |
S |
42.90€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11863490
|
Kimberly-Clark Professional™
97271 |
Moyenne |
42.90€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11883490
|
Kimberly-Clark Professional™
97273 |
XL |
42.90€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11740674
|
Kimberly-Clark Professional™
97274 |
2XL |
42.90€
12 paires |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11873490
|
Kimberly-Clark Professional™
97272 |
Grande taille |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Conçus pour offrir une durabilité exceptionnelle
- Les gants polycoton enduits de latex à usage général sont traités pour produire moins de protéines de latex
- Offrent le plus haut degré de résistance à l’abrasion 4 sur 4 (EN388)
- Finition rugueuse pour une préhension exceptionnelle
- Face externe en coton perméable à l'air pour un confort maximal
- Couleur gris et noir
Spécification
Latex gaufré | |
Entièrement texturés | |
Mélange coton / polyester | |
Maçonnerie, maintenance générale et construction | |
Maille |
Gris | |
Spécifique | |
Gants sans coutures | |
Noir | |
G40 |