missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLHL15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | KLHL15 |
---|---|
Concentration | 0.35 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843605
|
Proteintech
25066-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833605
|
Proteintech
25066-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
KLHL15 is a member of a growing superfamily of kelch repeat-containing proteins. The kelch motif was discovered in the sequence of the Drosophila kelch ORF1 protein and forms a conserved beta-propeller tertiary structure. These kelch-like proteins have been implicated in embryogenesis and carcinogenesis through cytoskeleton organization. KLHL15 mRNA is widely expressed in many tissues and is thought to be involved in protein ubiquitination and cytoskeleton organization.Spécification
KLHL15 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q96M94 | |
80311 | |
KLHL15 Fusion Protein Ag16878 | |
Primary | |
-20°C | |
KLHL15 |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
kelch like 15 (Drosophila), Kelch like protein 15, KIAA1677, KLHL15 | |
KLHL15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |