Learn More
Epredia™ Solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Lab Vision™ PT Module™ (100X), tampon EDTA, pH 8 Code produit.: 12643967
Epredia™ Solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Lab Vision™ PT Module™ (100X), tampon EDTA, pH 8
Code produit. 12643967 Tous les produits Epredia Produits
125 ml, 8, 125mL
Code nomenclature Nacres: NA.47
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
pH:
6
8
9
Conditionnement:
125mL
250mL
Code produit. 12643967
Marque: Epredia™ TA125PM2X
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez le démasquage d’épitopes induits par la chaleur des coupes de tissu fixées au formol, incluses en paraffine grâce aux solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Epredia™ Lab Vision™ PT Module™.
Réaliser le démasquage d’épitopes induits par la chaleur des coupes de tissu fixées au formol, incluses en paraffine, montées sur des lames de microscope en verre grâce aux solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™.
  • Solution de réserve 100X
  • Diluer à raison de 1/100 avec de l’eau distillée avant l’utilisation
  • Conçues pour une utilisation avec le Pretreatment Module™
  • Disponibles dans du citrate, de l’EDTA ou du Tris-HCl à divers niveaux de pH
Conditions de stockage : stockage à température ambiante. Stable jusqu’à 18 mois. Ne contient aucun conservateur ; pour les périodes dépassant trois mois, conserver entre 2° et 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Dilution 100X
Type de produit HIER
Quantité 125 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochimie
pH 8
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Solutions de déparaffinage et de démasquage d’épitopes induits par la chaleur Lab Vision™ PT Module™ (100X), tampon EDTA, pH 8 >