missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LAMB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LAMB1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802375
|
Proteintech
23498-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892365
|
Proteintech
23498-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Laminins are large heterotrimeric, noncollagenous glycoproteins composed of alpha, beta, and gamma chains. They are ubiquitously present in basement membrane (BM) along with entactin/nidogen (EN), collagen type IV (CIV), and large heparan sulfate proteoglycan (HSPG), which interact specifically with each other to form a continuous and regular BM. Alterations of BM integrity, from local discontinuities up to complete loss, are described in many types of human and animal epithelial neoplasms.Spécification
LAMB1 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
P02469, P07942 | |
16777, 298941, 3912 | |
LAMB1 Fusion Protein Ag19182 | |
Primary | |
-20°C | |
LAMB1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CLM, LAMB1, Laminin 1 subunit beta, Laminin 10 subunit beta, Laminin 12 subunit beta, Laminin 2 subunit beta, Laminin 6 subunit beta, Laminin 8 subunit beta, Laminin B1 chain, Laminin subunit beta 1, laminin, beta 1 | |
Lamb1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |