Learn More
Brady™ Panneaux de sensibilisation à la sécurité ISO
Contribuez à assurer la sécurité sur le lieu de travail et à augmenter la productivité grâce à ces panneaux de sécurité. Les panneaux de sensibilisation à la sécurité ISO Brady™ sont disponibles en plusieurs tailles. Les images standardisées réduisent le risque de malentendu.
4.80€ - 13.85€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
Langues | Monde entier |
Type de produit | Pancarte de sécurité |
Code produit | Marque | Texte affiché | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15634737
|
Brady™
828833 |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | Polyester |
6.05€
7 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15103299
|
Brady™
814438 |
Sortie de secours (droite) | Polyester |
4.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15314856
|
Brady™
814757 |
Téléphone d’urgence | Polyester |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15384846
|
Brady™
815242 |
Médecin | PP |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15354846
|
Brady™
814598 |
Mesures de première urgence | Polyester |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15364846
|
Brady™
814606 |
Mesures de première urgence | PP |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15394846
|
Brady™
815552 |
Station de lavage des yeux | Polyester |
7.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15304856
|
Brady™
815560 |
Station de lavage des yeux | Polypropylène |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15334856
|
Brady™
815711 |
Douche de sécurité | Polyester |
7.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15344856
|
Brady™
815719 |
Douche de sécurité | PP |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15324856
|
Brady™
814765 |
Téléphone d’urgence | PP |
13.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13254359
|
Brady™
828833 |
Pictogramme ATTENTION Surface chaude | Polyester |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15374846
|
Brady™
815234 |
Médecin | Polyester |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Conforme à la norme ISO 7010
- Panneau intérieur/extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
Monde entier | |
Pancarte de sécurité |