Learn More
Thermo Scientific™ LanthaScreen™ Tb-anti-ERK2 [pThr185/pTyr187] Antibody
A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2).
4065.00€ - 22570.00€
Spécification
Conjugué | Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates |
---|---|
Excitation / émission | 340/490, 520 |
Gamme de produits | LanthaScreen™ |
Réactivité | Human |
Affichage | End Point |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10053904
|
Thermo Scientific™
PV5209 |
25 μg |
4065.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10637985
|
Thermo Scientific™
PV5210 |
1 mg |
22570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- A part of the MAPK Pathway, ERK2 is phosphorylated at Thr185 and Tyr187 by the mitogen-activated protein kinase kinases 2 (MAP2K2)
- For use in combination with the LanthaScreen™ ERK2 A375 cell line (K1798) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications
Spécification
Tb (Terbium)/Lanthanide Chelates | |
LanthaScreen™ | |
End Point | |
Ser/Thr Kinases, Tyrosine Kinases |
340/490, 520 | |
Human | |
Dry Ice |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.