Learn More
LanthaScreen™ Tb-anti-pSTAT1 [pTyr701] Antibody Kit
LanthaScreen™ Tb-anti-pSTAT1 [pTyr701] Antibody Kit
4050.00€ - 19610.00€
Spécification
Antigène | Tyrosine kinases |
---|---|
Conditionnement | 1 Kit(s) |
Primaire ou secondaire | Primary |
Contenu et stockage | Terbium-labeled anti-STAT1 [pTyr701] antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
État réglementaire | RUO, RUO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10617764
|
Invitrogen
PV4844 |
25 μg |
4050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10717815
|
Invitrogen
PV4845 |
1 mg |
19610.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
A part of the JAK/STAT Pathway, STAT1 (Signal Transducer and Activator of Transcription 1) is phosphorylated at Tyr701 by the Janus family of tyrosine kinases.For use in combination with the LanthaScreen™ STAT1 U206 cell line (K1469) and the GFP-STAT1 physiological protein substrate (PV5211) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications.
Spécification
Tyrosine kinases | |
Primary | |
RUO, RUO |
1 Kit(s) | |
Terbium-labeled anti-STAT1 [pTyr701] antibody in HEPES buffered saline. Store at -20°C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.