missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LXN Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3E5A5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LXN |
---|---|
Clone | 3E5A5 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16829285
|
Proteintech
66957-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16819285
|
Proteintech
66957-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The LXN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LXN. This antibody recognizes human, pig, rabbit antigen. The LXN antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
LXN | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
56925 | |
Primary |
3E5A5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Pig, Rabbit | |
IgG1 |