Learn More
Ly-6G Rat anti-Mouse, BB700, Clone: 1A8, BD Horizon™
Rat Monoclonal Antibody
202.00€ - 565.00€
Spécification
Antigène | Ly-6G |
---|---|
Clone | 1A8 |
Concentration | 0.2 mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15805069
|
BD Biosciences
566453 |
25 μg |
202.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15875049
|
BD Biosciences
566435 |
0.1 mg |
565.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ly-6G Monoclonal antibody specifically detects Ly-6G in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
Ly-6G | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
IgG2a κ | |
Refrigerate (2 to 8°C) |
1A8 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Blue 700 (BB700) | |
Rat | |
Mouse | |
Primary |