missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LYPLAL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | LYPLAL1 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835674
|
Proteintech
16146-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825674
|
Proteintech
16146-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
LYPLAL1 does not exhibit phospholipase nor triacylglycerol lipase activity. It is able to hydrolyze only short chain substrates due to its shallow active site.Spécification
LYPLAL1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q3UFF7, Q5VWZ2 | |
127018, 226791 | |
LYPLAL1 Fusion Protein Ag9271 | |
Primary | |
-20°C | |
LYPLAL1 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1238, LYPLAL1, lysophospholipase like 1 | |
Lyplal1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |