Learn More
MBD5 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MBD5 |
---|---|
Concentration | 0.26 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16835374
|
Proteintech
15961-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16825374
|
Proteintech
15961-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
MBD5 binds to heterochromatin but does not interact with either methylated or unmethylated DNA (in vitro).Spécification
MBD5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
B1AYB6, Q9P267 | |
109241, 311026, 55777 | |
MBD5 Fusion Protein Ag8728 | |
Primary | |
-20°C | |
MBD5 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1461, MBD5, MRD1 | |
MBD5 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |