Learn More
Pipettes graduées en verre type 1 classe B MBL™
Code nomenclature Nacres: NB.04
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
plusmn; 0,01 ml
plusmn; 0,05 ml
plusmn; 0,1 ml
plusmn; 0,2 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Conformes à la norme ISO 835
- Étalonnées pour délivrer un volume donné entre zéro (en haut) et n’importe quel trait de graduation jusqu’à l’épaulement
- Graduations dans une coloration ambrée permanente résistante à des solutions de nettoyage agressives
- En verre sodocalcique avec buses usinées robustes
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | ISO 835 |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Quantité | 5/boîte |
| Tolérance | plusmn; 0,2 ml |
| Couleur | Vert |
| Volume (métrique) | 25 ml |
| Type | Pipette graduée |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Volumetrics brochure
Taille: 2 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pipettes graduées en verre type 1 classe B MBL™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu