Learn More
MCL1 Mouse anti-Human, Clone: 1E3C2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | MCL1 |
---|---|
Clone | 1E3C2 |
Concentration | 1.21 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837535
|
Proteintech
66026-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827535
|
Proteintech
66026-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
YY1 is a ubiquitously distributed transcription factor belonging to the GLI-Kruppel class of zinc finger proteins. The protein is involved in repressing and activating a diverse number of promoters. YY1 may direct histone deacetylases and histone acetyltransferases to a promoter in order to activate or repress the promoter, thus implicating histone modification in the function of YY1.Spécification
MCL1 | |
1.21 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
EAT, Mcl 1, Mcl 1l, Mcl 1s Delta TM, MCL1, mcl1/EAT, MCL1L, MCL1S, TM | |
MCL1 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
1E3C2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q07820 | |
4170 | |
MCL1 Fusion Protein Ag10609 | |
Primary | |
-20°C | |
MCL1 |