missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ Code produit.: 17939009

Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™

Code produit. p-200131744
500 mL, 500mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 17939009

Marque: VHG Labs VHGPHGN500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Mercury
CAS 7439-97-6
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Mercury
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire Hg
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver
Formule InChI InChI=1S/Hg
SMILES [Hg]
Nom IUPAC mercury
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 200.59
Quantité 500 mL
Poids de la formule 201.971 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™ >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis